CLS3024100
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 100 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3024
About This Item
Produtos recomendados
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3024-100
tol. measuring range
0.6 mL
volume
100 mL
Descrição geral
- Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)