CAD4855
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 20, L 10 in.
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
descrição
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science 4855
Comprimento
10 in.
medidor
20
Categorias relacionadas
Descrição geral
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD4855-12EA | 4061832516936 |