BR782841
BRAND® insert strips for 24 x 6-well BRANDplates®
Inlet Opening System, PC membrane, pore size 3 μm
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Cell culture, Insert Strips, Insert System, Inserts, Tissue culture
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PC membrane
descrição
cellGrade™ plus
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, individually wrapped)
fabricante/nome comercial
BRAND 782841
tamanho
6 well
tamanho de poro
3 μm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)