BR781665
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, white
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Microplates, PCR, Plates, Sealing films, pureGradeS
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
polystyrene
white wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom)
embalagem
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
fabricante/nome comercial
BRAND 781665
tamanho
350 μL
96 wells
volume de trabalho
350 μL
cor
white
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
- BRAND® microplate BRANDplates® pureGrade are white flat bottom standard type plates of BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY.
- Optimal surfaces and Reliable quality.
- Non-treated surface and β-radiation sterilized.
- Applicable for bacteriological assays.
- Non-cytotoxic and free from DNase, DNA, RNase and endotoxins.
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)