Key Documents
BR780775
BRAND® screw caps with tamper evident screw cap for micro tubes
yellow
Sinônimo(s):
Accessories, Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiais
polypropylene
yellow
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 780775
Descrição geral
Applications: -196 °C to +121 °C.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)