Documentos Principais
BR701965
BRAND® repair set for TRANSFERPETTOR
for 10 μL
Sinônimo(s):
Accessories, Pipettes, Piston-operated pipettes, Positive displacement principle, Repair set, Transferpettor
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.01
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 701965
Descrição geral
Includes: 1 allen key, 1 piston rod with fitted PTFE Transferpettor-seal (above size 20 μL), 1 calibrating gauge, 1 screwdriver, 3 clamping discs, 1 fixing screw, 3 Transferpettor-seals, PTFE 1 mounting block (above size 20 μL).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)