BR65038
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 298 mm, with knob lid
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
with knob lid
fabricante/nome comercial
BRAND 65038
diâmetro nominal × D.E. × A
200 mm × 270 mm × 298 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)