BR61815
BRAND® jar with push-on lid
polypropylene, capacity 40 mL
Sinônimo(s):
Jars
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
Características
with cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 61815
capacidade
40 mL
diâmetro × A
56 mm × 25 mm
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)