Documentos Principais
BR140007
BRAND® separating funnel with screw cap
size 1000 mL, polypropylene
Sinônimo(s):
Funnels, Separating funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
conical PTFE stopcock
polypropylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 140007
tamanho
1000 mL
Descrição geral
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR140007-1EA4061831864120