BR114831
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 2 mL, with external thread, round bottom
Sinônimo(s):
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
polypropylene tube
round bottom
esterilidade
sterile; γ-irradiated (autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.)
sterile
Características
RNase and DNase free
External thread
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114831
Parâmetros
-196 °C min. temp.
técnica(s)
cryopreservation: suitable
capacidade
2 mL
diâmetro do tubo
12.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR114831-1000EA | 4061834131625 |