BR114120
BRAND® culture tube, rimless
L × W 16 mm × 125 mm, thickness 0.8 mm
Sinônimo(s):
Culture tubes, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 1,800 × g
neck thread push fit
embalagem
pack of 105 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114120
C × L
16 mm × 125 mm
capacidade
16 mL
18 mL
espessura
0.8 mm
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)