Documentos Principais
BMSV0020TB
Sigma-Aldrich
Aspire Laboratory Aspirator Accessories
Extra tubing set, 1 meter
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific V0020-TB
Descrição geral
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
Aspire Laboratory Aspirator Accessories Extra tubing set, 1 meter, includes a connector and extends the reach of the handheld controller.
Características e benefícios
  • Additional length extends reach of controller
Informações legais
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)