Key Documents
BMSDP01502
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 2 mm
Sinônimo(s):
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
About This Item
Código UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.13
Materiais
titanium (allloy)
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific DP0150-2
Diâmetro
2 mm
compatibilidade
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
Descrição geral
Additional diameter horns for the Benchmark Pulse 150 ultrasonic homogenizer. Available from 2 mm to 8 mm suitable for volumes between 0.1 mL and 150 mL.
Aplicação
Ultrasonic homogenization and lysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)