BMSC1005T5
Benchmark Centrifuge Tube
capacity 5 mL, non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
Materiais
clear polypropylene tube (glass)
conical bottom
Junta
joint neck thread push fit
joint threaded cap push fit
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 200 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific C1005-T5
capacidade
5 mL
diâmetro do tubo
16 mm
Descrição geral
5 mL, clear polypropylene centrifuge tubes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)