Documentos Principais
BMSBSWHEM
Benchmark Dry Bath Blocks
to hold, 48 X hematocrit tubes, 1.9 mm (not compatible with cover)
Sinônimo(s):
dry bath block, block heater block, drilled block
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NC.21
Materiais
aluminum
Características
to hold 48 X hematocrit tubes, 1.9 mm (not compatible with cover)
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BSWHEM
Descrição geral
Blocks for Benchmark dry bath models available to hold all popular tube sizes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)