BMSB2410
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 10 L, AC/DC input 115 V
Sinônimo(s):
dry bath, block heater
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific B2410
Parâmetros
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
capacidade do banho
10 L
Descrição geral
2L digitally controlled bath with dual modes for water or beads. Temperature range ambient +5° to 80°C (max 70°C in bead mode).
Aplicação
Heating of laboratory liquids in various containers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BMSB2410-1EA | 4065268535431 |