BAF369091000
SP Bel-Art® Sterileware™ Pharma Scoop
white polystyrene, nominal capacity 1000 mL (34 oz), sterile, pack of 25 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
Lab Scoop, spoon
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
white polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 25 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Bel-Art F36909-1000
bowl H × L × W
3.75 in. (96 mm) × 6.875 in. (175 mm) × 6 in. (150 mm)
alça C
5.875 in. (14.8 cm)
capacidade nominal
1000 mL (34 oz)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- High handle location keeps hand further from sample
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High impact polystyrene (HIPS) scoops heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BAF369091000-25EA | 4065269236221 |