BAF188700000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, 216 x 10-13mm Tubes
Sinônimo(s):
polypropylene rack, tube holder
About This Item
Produtos recomendados
Características
to hold 216 x 10-13mm Tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18870-0000
H × L × width
3 in. (76 mm) × 13.5 in. (342 mm) × 9.0625 in. (230 mm)
plataforma A
2.25 in. (57 mm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
- Useful in clinical labs for storage of samples
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)