BAF175730000
Sample vials with captive closure
capacity 3.73 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless
colorless tube
flat bottom
low-density polyethylene cap
low-density polyethylene tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
neck thread PUSH FIT
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F17573-0000
D.E. × A × D.I.
0.68 in. × 1.09 in. × 15 mm
capacidade
3.73 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
- Snug fitting snap-on lid opens and closes with a flip of your thumb for single-handed operation
- Lab Grade LDPE won′t contaminate samples
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)