Documentos Principais
BAF170940050
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 20 L ((5 Gal))
Sinônimo(s):
liquid detergent
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 1 ea
pkg of 20 L ((5 Gal))
fabricante/nome comercial
Bel-Art F17094-0050
Características e benefícios
  • Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
  • 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
  • Not for use in automatic dishwashers
  • Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution
  • 3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
  • 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
  • Not for use in automatic dishwashers
Informações legais
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Cubitainer is a registered trademark of Zacros America, Inc.
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)