BAF146400000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 28.3 mL (1 oz)
Sinônimo(s):
PMP funnel, clear funnel, filter funnel, hight speed filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polymethylpentene
Características
to hold 75 ‑ 90 mm
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14640-0000
Total A
7.75 in. (196 mm)
capacidade
28.3 mL (1 oz)
diâmetro do filtro
75/90 mm
stem L × O.D. × I.D.
6 in. (150 mm) × 0.3125 in. (8 mm) × 0.125 in. (3 mm)
top I.D. × O.D.
2 in. (51 mm) × 2.25 in. (57 mm)
Descrição geral
Características e benefícios
- Vertical outer ribs prevent airlock
- Glass-clear
- Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
- Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)