BAF131641419
Scienceware® biohazard disposal bags
width × H × thickness 14 in. (360 mm) × 19 in. (480 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 200 ea, translucent red polypropylene
Sinônimo(s):
Scienceware® biohazard disposal bags
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
translucent red polypropylene
Características
label (With Biohazard Warning Label and Sterilization Indicator Patch)
Fits waste can 2.0 gallon
embalagem
pack of 200 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F13164-1419
capacidade
2.0 gal
7.6-15.1 L (2-4 gal)
width × H × thickness
14 in. (360 mm) × 19 in. (480 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- High temperature steam autoclavable to 135°C (275°F)
- Pass ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
- Made in USA
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)