ALD00546
Serine Hydrolase Inhibitor-19
Sinônimo(s):
tert-Butyl(2-(N,4-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamido)ethyl)(methyl)carbamate, SHI-19
About This Item
Formulário
solid
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
CN(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)C)C(N1N=CC(C)=C1)=O
InChI
1S/C14H24N4O3/c1-11-9-15-18(10-11)12(19)16(5)7-8-17(6)13(20)21-14(2,3)4/h9-10H,7-8H2,1-6H3
chave InChI
OGWFKBLFWLXJQC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)