Documentos Principais
ALD00526
Sigma-Aldrich
Serine Hydrolase Inhibitor-9
Sinônimo(s):
tert-Butyl (2-(3-(2-fluorophenyl)-1-methylureido)ethyl)(methyl)carbamate, SHI-9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24FN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
325.38
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)C)C)NC1=C(F)C=CC=C1
InChI
1S/C16H24FN3O3/c1-16(2,3)23-15(22)20(5)11-10-19(4)14(21)18-13-9-7-6-8-12(13)17/h6-9H,10-11H2,1-5H3,(H,18,21)
chave InChI
OOSVRVOVTXLHKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Serine hydrolase inhibitors are small molecule fragments that react in vitro with the serine hydrolase class of proteins. They are amenable to further modification to create novel inhibitors of this class of protein.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Katerina Otrubova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3807-3813 (2014-07-20)
Two libraries of modestly reactive ureas containing either electron-deficient acyl anilines or acyl pyrazoles were prepared and are reported as screening libraries for candidate serine hydrolase inhibitors. Within each library is a small but powerful subset of compounds that serve