Documentos Principais
A61004
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-propylamine
95%
Sinônimo(s):
2-Amino-1-methoxypropane, 2-Methoxyisopropylamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2CH(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
89.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4065 (lit.)
pb
92.5-93.5 °C/743 mmHg (lit.)
densidade
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCC(C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
chave InChI
NXMXETCTWNXSFG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)