A0254
4-Aminobenzoic acid potassium salt
97%
Sinônimo(s):
PABA, Potassium 4-aminobenzoate
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to beige
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[K+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.K/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
MZKKJVZIFIQOPP-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?