940518
Sulfato de magnésio
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sais de Epsom
About This Item
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
densidade de vapor
<0.01 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
tipo
(High purity Salts)
Ensaio
≥98% (EDTA titration)
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder or crystals
cor
white to off-white
solubilidade
water: soluble
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 ppm
nitrate (NO3-): ≤50 ppm
traços de cátion
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤10 ppm
Na: ≤30 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Si: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)