938157
Sílica
hollow nanoparticles, 500 nm particle size, pore size 20 Å
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
Formulário
powder
tamanho de partícula
500 nm
tamanho de poro
20 Å pore size
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)