937770
Electrode, Thin Film Flexible PET, Concentric
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Electrode coating: Au 3 µin
Inner pad diameter: 2 mm
Outer edge diameter: 9.2 mm
Outer pad thickness: 1 mm
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
substrate (PET (transparent))
tamanho
49 × 16 × 0.17 mm
peso
0.759 g
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)