Documentos Principais
936537
Sigma-Aldrich
Propanoic acid, 3-[2-[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-
≥95%
Sinônimo(s):
3-(2-(2-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)amino)ethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoic acid, 3-[2-[2-[2-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H27N3O9
Número CAS:
Peso molecular:
477.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
cor
Yellow to Very Dark Yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CCOCCOCCOCCNC1=CC=C2C(=O)N(C(=O)C2=C1)C3C(=O)NC(=O)CC3
InChI
1S/C22H27N3O9/c26-18-4-3-17(20(29)24-18)25-21(30)15-2-1-14(13-16(15)22(25)31)23-6-8-33-10-12-34-11-9-32-7-5-19(27)28/h1-2,13,17,23H,3-12H2,(H,27,28)(H,24,26,29)
chave InChI
SYFPHSMLSPHFLO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) ligand with a terminal hydroxyl group. Allows rapid conjugation with many linkers containing active leaving groups. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Informações legais
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
936537-50MG4065270853080