Documentos Principais
936499
Sigma-Aldrich
3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[4-[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]-1-piperazinyl]-
≥95%
Sinônimo(s):
6-[4-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]-1-piperazinyl]-3-pyridinecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H21N5O6
Número CAS:
Peso molecular:
463.44
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
cor
light yellow to dark yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C1=CN=C(C=C1)N2CCN(C3=CC=C4C(=O)N(C(=O)C4=C3)C5C(=O)NC(=O)CC5)CC2
Aplicação
This is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) ligand with a terminal hydroxyl group. Allows rapid conjugation with many linkers containing active leaving groups. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Informações legais
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)