935743
Cobalt(II) chloride hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
pressão de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
tipo
(High purity salts)
Ensaio
≥99-101% Co basis (EDTA titration)
≥99.99% trace metals basis
Formulário
powder, crystals or granules
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
Red to Very Dark Red to Very Dark Purple and Very Dark Red-Brown
solubilidade
water: very soluble(lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)