Documentos Principais
934232
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-2,6-diazaspiro[3.3]heptane
≥95.0%
Sinônimo(s):
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 5-(2,6-diazaspiro[3.3]hept-2-yl)-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 5-(2,6-Diazaspiro[3.3]heptan-2-yl)-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
354.36
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
powder or crystals
cor
off-white to light yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=CC=C(N4CC5(CNC5)C4)C=C31)=O
InChI
1S/C18H18N4O4/c23-14-4-3-13(15(24)20-14)22-16(25)11-2-1-10(5-12(11)17(22)26)21-8-18(9-21)6-19-7-18/h1-2,5,13,19H,3-4,6-9H2,(H,20,23,24)
Aplicação
Pomalidomide-2,6-diazaspiro[3.3]heptane Hydrochloride is a functionalized Cereblon ligand used for development of protein degrader building blocks. Contains a terminal amine group, allowing rapid conjugation of carboxyl containing linkers. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Informações legais
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)