929840
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average Mn 3400, contains MEHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
PEG bismethacrylate, PEG hydrogel, PEGDM, PEG dimethacrylate
About This Item
Produtos recomendados
forma
fine powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 3400
contém
MEHQ as inhibitor
cor
white to off-white
pb
>200 °C/2 mmHg (lit.)
solubilidade
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-final
methacrylate
α-final
methacrylate
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
chave InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)