929794
PCL-PEG-PCL diacrylate
average Mn (200-2000-200), poly(caprolactone)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(caprolactone) diacrylate
Sinônimo(s):
PCL-b-PEG-b-PCL, PEG hydrogel, acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate, biodegradable triblock copolymer
About This Item
Nível de qualidade
Formulário
low-melting solid
peso molecular
average Mn (200-2000-200)
contém
contains ≤ 300 ppm MEHQ as inhibitor
cor
white to off-white
Ω-final
acrylate
α-final
acrylate
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
chave InChI
PCLZPCUCIICUMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Tissue engineering
- 3D printing
- Drug delivery
Características e benefícios
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)