929271
EBX1-alkyne
≥95.0%
Sinônimo(s):
1-[4-(2-Propyn-1-yloxy)-1-butyn-1-yl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OI1C#CCCOCC#C)C2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C14H11IO3/c1-2-10-17-11-6-5-9-15-13-8-4-3-7-12(13)14(16)18-15/h1,3-4,7-8H,6,10-11H2
chave InChI
DFQJTGUQOZTEBB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)