928208
Gold nanoparticles
90 nm diameter, azide functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Sinônimo(s):
AuNP, GdNP, Gold NP
descrição
Alkyne surface density: 1/nm2
concentração
in water
DO
50
diâmetro do centro
90 nm , Coefficient of Variance < 12%
diâmetro
90 nm
λmax
564 nm
PDI
<0.200
grupo funcional
azide
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Azide functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2