928070
Gold nanoparticles
10 nm diameter, alkyne functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Sinônimo(s):
AuNP, GdNP, Gold NP
descrição
Alkyne surface density: 1/nm2
concentração
in water
DO
50
diâmetro do centro
10 nm , coefficient of variance <12%
diâmetro
10 nm
λmax
520 nm
PDI
<0.200
grupo funcional
alkyne
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2