927848
Gold nanoparticles
15 nm diameter, azide functionalized, 1ml, OD 50, in water
Sinônimo(s):
AuNP, GdNP, Gold NP
descrição
Alkyne surface density: 1/nm2
concentração
in water
DO
50
diâmetro do centro
15 nm , coefficient of variance <12%
diâmetro
15 nm
λmax
520 nm
PDI
<0.200
grupo funcional
azide
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Azide functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Aplicação
Ideal for development of gold conjugates for use in applications such as blotting, lateral flow assays, microscopy, and transmission electron microscopy (TEM).
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)