925004
E7820-PEG1-NH2 hydrochloride
Sinônimo(s):
N-(2-(2-Aminoethoxy)ethyl)-3-(N-(3-cyano-4-methyl-1H-indol-7-yl)sulfamoyl)benzamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate hydrochloride, DCAF15 protein degrader building block
About This Item
ligand
E7820
Nível de qualidade
adequação da reação
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Protein Degrader Building Blocks
Technology Spotlight: DCAF15 Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)