924172
Tris[(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy]silane
Sinônimo(s):
HSi(OCH(CF3)2)3
Aplicação
Tris[(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy]silane is a silylating reagent used to silylate the C-terminus of unprotected amino acids and peptides, allowing for coupling with N-silylated amino acids and peptides to form discrete peptide bonds using a one-pot method.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)