Key Documents
921734
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic Acid-1-13C,4,5,6,6-d4
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5D4H4O6
Peso molecular:
181.14
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1