Documentos Principais
914908
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 200 nm particle size, 20 % (w/w) in ethanol
Sinônimo(s):
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Fórmula linear:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
liquid
concentração
20 % (w/w) in ethanol
tamanho de partícula
200 nm
tamanho de poro
non-porous
aplicação(ões)
battery manufacturing
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts []. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
56.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
13.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 708-7090 (2007)
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)