914215
Conjugated Polymer Nanoparticles incorporating iron oxide
fluorescence λem 610 nm, 100 μg/mL in H2O
Sinônimo(s):
Conjugated polymer nanoparticles, Fluorescent magnetic nanoparticles, Fluorescent nanoparticles, Magneto-conjugated polymer nanoparticles
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanoparticles
Nível de qualidade
concentração
100 μg/mL in H2O
fluorescência
λem 610 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
- Fluorescence Microscopy (high content screening, live cell tracking and 3-D cell imaging)
- Immunohistochemistry and Immunocytochemistry
- Flow Cytometry
- Rapid Diagnostic Tests (RDTs)
- Tissue Imaging
- 2-Photon Imaging
- NIR Imaging
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
914215-250UL | 4061842190799 |