Documentos Principais
914037
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-bromophenyl) silane
≥96%
Sinônimo(s):
1,1′,1′′,1′′′-Silanetetrayltetrakis[4-bromobenzene], SiTPBr4, Tetra(4-bromophenyl)silane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H16Br4Si
Número CAS:
Peso molecular:
652.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96%
forma
powder
cor
white
InChI
1S/C24H16Br4Si/c25-17-1-9-21(10-2-17)29(22-11-3-18(26)4-12-22,23-13-5-19(27)6-14-23)24-15-7-20(28)8-16-24/h1-16H
chave InChI
VHVUXJWGYUSRIA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tetrakis(bromophenyl) silane is an intermediate for emerging hole transport materials based on a silicon core. Materials containing this core have been shown to compete with SpiroMeOTAD for efficiency and stability in perovskite solar cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Molecular design with silicon core: toward commercially available hole transport materials for high-performance planar p−i−n perovskite solar cells
Xue R, et al.
Journal of Material Chemistry A, 6, 404-404 (2018)