913952
Titania nanoparticles
dispersion, 10 wt. % in ethanol, 700 nm particle size
Sinônimo(s):
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
nanoparticles
Nível de qualidade
concentração
10 wt. % in ethanol
tamanho de partícula
700 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
chave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)