Documentos Principais
912514
Sigma-Aldrich
N-Nitrosaccharin
Sinônimo(s):
2-Nitrobenzo[d]isothiazolone 1,1-dioxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
228.18
Código UNSPSC:
12352200
forma
powder
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
2-Nitrobenzo[d]isothiazolone 1,1-dioxide is easy-to-handle, bench stable nitration reagent that enables access to nitro(hetero)arenes under mild reaction conditions and in high efficiency.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Roxan Calvo et al.
Nature communications, 10(1), 3410-3410 (2019-08-01)
Nitroaromatics and nitroheteroaromatics serve as key building blocks and intermediates in synthesis, and form the core scaffold of a vast number of materials, dyes, explosives, agrochemicals and pharmaceuticals. However, their synthesis relies on harsh methodologies involving excess mineral acids, which