912301
di-n-butylammonium tetramethylammonium lead(II) hexadecaiodide
n = 5
Sinônimo(s):
(BA)2(MA)4Pb5I16, 2D perovskite, Bis(butylammonium) tetrakis(methylammonium) hexadecaiodopentaplumbate
forma
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[NH3+]C.[NH3+]C.CCCC[NH3+].CCCC[NH3+].[NH3+]C.[NH3+]C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)