906611
DLAM-MεVproS-13CH3 Methyl Labeling Kit
About This Item
técnica(s)
bio NMR: suitable
Nível de qualidade
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Artigos
Methyl groups are ideal probes for studying protein structure and function by NMR. Choose among user-friendly kits for isotope labeling of a single type or multiple types of methyl groups.