906247
Gold nanorods
25 nm diameter, FITC and biotin functionalized, powder
Sinônimo(s):
Dye labeled gold nanoparticles, FITC labeled gold nanorods, FITC tagged gold nanorods, Fluorescent labeled gold nanoparticles, Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanorod
powder
diâmetro
25 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)